3-Vinylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR8894-1G OR8894-5G OR8894-10G
APOSOR8894-1GEA 132 EUR
APOSOR8894-1G APOSOR8894-5G APOSOR8894-10G
3-Vinylpyridin
3-Vinylpyridin
Formel: C₇H₇N
Siedepunkt: 85 °C/10mmHg
Dichte: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02178019
CAS-Nummer: 1121-55-7
UN: 3073
ADR: 6.1+3+8,II