4-Amino-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methylpyridin-4-amin, 4-Amino-3-picolin, 3-Methyl-4-pyridylamin
OR8895-1G OR8895-25G OR8895-5G OR8895-100G
APOSOR8895-1GEA 0 EUR
APOSOR8895-1G APOSOR8895-25G APOSOR8895-5G APOSOR8895-100G
4-Amino-3-methylpyridin
4-Amino-3-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molecular Weight: 108,14 g/mol
Schmelzpunkt: 106…107 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01704431
CAS-Nummer: 1990-90-5
EINECS: 217-872-5