2,6-Lutidine-N-oxide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,6-Dimethylpyridine N-Oxide
OR8899-250G
APOSOR8899-250GEA 698 EUR
APOSOR8899-250G
2,6-Lutidine-N-oxide
2,6-Lutidine-N-oxide
Formel: C₇H₉NO
Molecular Weight: 123,16 g/mol
Siedepunkt: 108…111 °C/10mmHg
Dichte: 1,102 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039715
CAS-Nummer: 1073-23-0
EINECS: 214-025-1