4-(Aminomethyl)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR8902-1G OR8902-25G OR8902-5G
APOSOR8902-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8902-1G APOSOR8902-25G APOSOR8902-5G
4-(Aminomethyl)benzonitril 97%
4-(Aminomethyl)benzonitril
Formel: C₈H₈N₂
Molecular Weight: 132,1625 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/16mmHg
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00025578
CAS-Nummer: 10406-25-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR