5-Isochinolincarbonsäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Isoquinoline-5-carboxylic acid

OR8925-1G OR8925-250MG
APOSOR8925-1GEA 87.3 EUR
APOSOR8925-1G APOSOR8925-250MG
5-Isochinolincarbonsäure
5-Isoquinolinecarboxylic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂
Molecular Weight: 173.17 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 275…281 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788744
CAS-Nummer: 27810-64-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR