3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Methyl-4-nitropyrazole
OR8929-25G OR8929-100G OR8929-500G
APOSOR8929-25GEA 21.9 EUR
APOSOR8929-25G APOSOR8929-100G APOSOR8929-500G
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazol 97%
3-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole
Formel: C4H5N3O2
Molecular Weight: 127,10 g/mol
Siedepunkt: 325 °C
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037864
CAS-Nummer: 5334-39-4