2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfochlorid, 2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 2-Methoxy-4-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid
OR8942-1G OR8942-25G OR8942-5G
APOSOR8942-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8942-1G APOSOR8942-25G APOSOR8942-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClNO₅S
Molecular Weight: 251,65 g/mol
Schmelzpunkt: 90…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094697
CAS-Nummer: 21320-91-2
UN: 3261
ADR: 8,II