3-Methoxybenzolsulfonylchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Methoxybenzolsulfonsäurechlorid, 3-Methoxybenzolsulfochlorid, 3-Methoxybenzol-1-sulfonylchlorid
OR8943-5G OR8943-1G
APOSOR8943-5GEA 190 EUR
APOSOR8943-5G APOSOR8943-1G
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid 95%
3-Methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₃S
Molecular Weight: 206.65 g/mol
Siedepunkt: 158…159 °C/20mmHg
Dichte: 1.46
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318155
CAS-Nummer: 10130-74-2
UN: 3265
ADR: 8 II