8-Chinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Quinoline-8-carboxylic acid
OR8958-1G
OR8958-5G
OR8958-10G
APOSOR8958-1GEA
26.1
EUR
APOSOR8958-1G
APOSOR8958-5G
APOSOR8958-10G
8-Chinolincarbonsäure
8-Chinolincarbonsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molecular Weight: 173,17 g/mol Schmelzpunkt: 183…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00047619 CAS-Nummer: 86-59-9 |