α,α'-Dibrom-o-xylol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Bis(brommethyl)benzol, o-Xyloldibromid, o-Xylylendibromid
OR8961-100G OR8961-25G
APOSOR8961-100GEA 102 EUR
APOSOR8961-100G APOSOR8961-25G
α,α'-Dibrom-o-xylol
α,α'-Dibrom-o-xylol
Formel: C₈H₈Br₂
Molecular Weight: 263,96 g/mol
Schmelzpunkt: 91…96 °C
Dichte: 1,96 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000175
CAS-Nummer: 91-13-4
EINECS: 202-042-7
UN: 3261
ADR: 8,II