2',6'-Dihydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-on
OR8963-100G OR8963-10G
APOSOR8963-100GEA 84.1 EUR
APOSOR8963-100G APOSOR8963-10G
2',6'-Dihydroxyacetophenon 98%
2',6'-Dihydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002270
CAS-Nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6