cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: D(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2H-pyrrol- 2-carbonsäure, H-D-cis-Hyp-OH, (2R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyazolidin-2-carbonsäure, (R)-(+)-cis-4-Hydroxyprolin, (R)-(+)-cis-4-Hydroxypyrrolidin-2-carbonsäure
OR8964-100G OR8964-25G OR8964-5G
APOSOR8964-100GEA 169 EUR
APOSOR8964-100G APOSOR8964-25G APOSOR8964-5G
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin 98%
cis-4-Hydroxy-D(+)-prolin
Formel: C₅H₉NO₃
Molecular Weight: 131,13 g/mol
Schmelzpunkt: 243…248 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005252
CAS-Nummer: 2584-71-6
EINECS: 219-963-5