(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L-Pyroglutamic Acid, (S)-(-)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid, H-Pyr-OH, (S)-5-Oxopyrrolidine-2-carboxylic acid
OR8965-100G
OR8965-500G
APOSOR8965-100GEA
21.9
EUR
APOSOR8965-100G
APOSOR8965-500G
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
(S)-(-)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Formel:
C₅H₇NO₃ Molecular Weight: 129.1 g/mol Schmelzpunkt: 155…163 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005272 CAS-Nummer: 98-79-3 EINECS: 202-700-3 |