(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: D-Pyr-OH, (R)-(+)-2-Pyrrolidone-5-carboxylic acid
OR8966-100G OR8966-25G OR8966-500G
APOSOR8966-100GEA 53.8 EUR
APOSOR8966-100G APOSOR8966-25G APOSOR8966-500G
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
(R)-(+)-2-Pyrrolidinon-5-carbonsäure
Formel: C₅H₇NO₃
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066212
CAS-Nummer: 4042-36-8
EINECS: 223-735-0