(R)-(-)-Nipecotinsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-Piperidine-3-carboxylic acid, (R)-(-)-3-Piperidinecarboxylic acid, D-Nipecotic acid
OR8967-1G OR8967-25G OR8967-5G
APOSOR8967-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8967-1G APOSOR8967-25G APOSOR8967-5G
(R)-(-)-Nipecotinsäure
(R)-(-)-Nipecotinsäure
Formel: C₆H₁₁NO₂
Molecular Weight: 129,16 g/mol
Schmelzpunkt: 250…255 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01630787
CAS-Nummer: 25137-00-2