5-Brom-2-chlor-3-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Brom-2-chlor-3-picolin
OR8977-1G OR8977-25G OR8977-5G
APOSOR8977-1GEA 21.9 EUR
APOSOR8977-1G APOSOR8977-25G APOSOR8977-5G
5-Brom-2-chlor-3-methylpyridin
5-Brom-2-chlor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrClN
Molecular Weight: 206.47 g/mol
Siedepunkt: 78 °C/3mmHg
Schmelzpunkt: 40…46 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03095093
CAS-Nummer: 29241-60-9