Anilin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Phenylamin Hydrochlorid, Aminobenzol HCl, Aminobenzol Hydrochlorid, Phenylamin HCl
OR8982-100G OR8982-2.5KG OR8982-500G
APOSOR8982-100GEA 90.2 EUR
APOSOR8982-100G APOSOR8982-2.5KG APOSOR8982-500G
Anilin Hydrochlorid
Anilin Hydrochlorid
Formel: C₆H₈ClN
Molecular Weight: 129.59 g/mol
Siedepunkt: 245 °C
Schmelzpunkt: 196…200 °C
Dichte: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 193 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012958
CAS-Nummer: 142-04-1
UN: 1548
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,00616