N,N-Diethylanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR8987-1L
OR8987-500ML
APOSOR8987-1LEA
55.3
EUR
APOSOR8987-1L
APOSOR8987-500ML
N,N-Diethylanilin
N,N-Diethylanilin
Formel:
C₁₀H₁₅N Molecular Weight: 149.24 g/mol Siedepunkt: 217 °C Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0.938 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009042 CAS-Nummer: 91-66-7 EINECS: 202-088-8 UN: 2432 ADR: 6.1 III Merck Index: 13,03140 |