Diethyl-2-chlor-3-oxosuccinat
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl 2-chlorooxalacetate, Diethyl chlorooxalacetate, Diethyl 2-chloro-3-oxosuccinate, Chlorooxalacetic acid diethyl ester
OR8991-25G OR8991-5G
APOSOR8991-25GEA 328 EUR
APOSOR8991-25G APOSOR8991-5G
Diethyl-2-chlor-3-oxosuccinat
Diethyl-2-chloro-3-oxosuccinate
Formel: C₈H₁₁ClO₅
Molecular Weight: 222.6229 g/mol
Siedepunkt: 98 °C/0.5mmHg
Dichte: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114359
CAS-Nummer: 34034-87-2
UN: 3265
ADR: 8 III