Methyltetrahydropyran-4-ylacetat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetate
OR900002-5G
APOSOR900002-5GEA 106 EUR
APOSOR900002-5G
Methyltetrahydropyran-4-ylacetat 96%
Methyltetrahydropyran-4-ylacetat
Formel: C₈H₁₄O₃
Molecular Weight: 158,2000 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09972087
CAS-Nummer: 156002-64-1