Methyl indoline-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900065-10G OR900065-1G OR900065-5G
APOSOR900065-10GEA 0 EUR
APOSOR900065-10G APOSOR900065-1G APOSOR900065-5G
Methyl indoline-5-carboxylate 98%
Methyl indoline-5-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07371630
CAS-Nummer: 141452-01-9