N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900111-25G
OR900111-5G
APOSOR900111-25GEA
197
EUR
APOSOR900111-25G
APOSOR900111-5G
N-(2-Chloroethyl)benzamide 96%
N-(2-Chloroethyl)benzamide
Formel:
C₉H₁₀ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000964 CAS-Nummer: 26385-07-9 |