2-Cyclohepten-1-one 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Cyclohept-2-enone
OR900263-25G
APOSOR900263-25GEA 145 EUR
APOSOR900263-25G
2-Cyclohepten-1-one 90%
2-Cyclohepten-1-one
Formel: C₇H₁₀O
Molecular Weight: 110,16 g/mol
Dichte: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004157
CAS-Nummer: 1121-66-0