4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900268-1G OR900268-250MG
APOSOR900268-1GEA 243 EUR
APOSOR900268-1G APOSOR900268-250MG
4-(Tetrahydropyran-4-yl)phenylamine 98%
Formel: C₁₁H₁₅NO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11506022
CAS-Nummer: 62071-40-3