4-Ethoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: p-Ethoxybenzonitrile
OR900340-100G
APOSOR900340-100GEA 186 EUR
APOSOR900340-100G
4-Ethoxybenzonitril 98%
4-Ethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO
Molecular Weight: 147,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001819
CAS-Nummer: 25117-74-2