Naphthalene-2-carboxamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Naphthylamide, 2-Naphthamide
OR900347-25G OR900347-5G
APOSOR900347-25GEA 219 EUR
APOSOR900347-25G APOSOR900347-5G
Naphthalene-2-carboxamide 98%
Naphthalene-2-carboxamide
Formel: C₁₁H₉NO
Molecular Weight: 171.20 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016812
CAS-Nummer: 2243-82-5