2-Thiophensulfonylchlorid 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Thiophensulfonsäurechlorid, Thiophen-2-sulfonylchlorid

OR9006-100G OR9006-25G OR9006-5G
APOSOR9006-100GEA 328 EUR
APOSOR9006-100G APOSOR9006-25G APOSOR9006-5G
2-Thiophensulfonylchlorid 97%
2-Thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₃ClO₂S₂
Molecular Weight: 182,65 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C/14mmHg
Schmelzpunkt: 29…32 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00005426
CAS-Nummer: 16629-19-9
EINECS: 240-677-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR