(2-Bromphenoxy)essigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900608-25G OR900608-5G
APOSOR900608-25GEA 260 EUR
APOSOR900608-25G APOSOR900608-5G
(2-Bromphenoxy)essigsäure 97%
(2-Bromphenoxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)OCH₂COOH
Molecular Weight: 231,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234407
CAS-Nummer: 1879-56-7