1,4-Phenylendiessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
OR900642-100G
OR900642-25G
APOSOR900642-100GEA
261
EUR
APOSOR900642-100G
APOSOR900642-25G
1,4-Phenylendiessigsäure 97%
1,4-Phenylendiessigsäure
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Molecular Weight: 194,19 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004354 CAS-Nummer: 7325-46-4 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)