3-Chlor-4-methoxyphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR900665-10G
OR900665-1G
OR900665-5G
APOSOR900665-10GEA
0
EUR
APOSOR900665-10G
APOSOR900665-1G
APOSOR900665-5G
3-Chlor-4-methoxyphenol 95%
3-Chlor-4-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇ClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
18093-12-4 |