2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-alpha,alpha-dimethylbenzylamine
OR900669-1G
OR900669-5G
APOSOR900669-1GEA
133
EUR
APOSOR900669-1G
APOSOR900669-5G
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine 98%
2-(4-Bromophenyl)propan-2-amine
Formel:
C₉H₁₂BrN Molecular Weight: 214,11 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06797600 CAS-Nummer: 17797-12-5 |