4-Methoxy-m-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Methoxy-3-methylphenylamine, 4-Methoxy-3-methylaniline
OR900687-25G
APOSOR900687-25GEA
79.9
EUR
APOSOR900687-25G
4-Methoxy-m-toluidin 95%
4-Methoxy-m-toluidin
Formel:
C₈H₁₁NO Molecular Weight: 137,1800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07779234 CAS-Nummer: 136-90-3 |