m-Toluolsulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Toluol-3-sulfonsäurechlorid, 3-Toluolsulfonylchlorid, Toluol-3-sulfonylchlorid, m-Toluolsulfonsäurechlorid, 3-Toluolsulfonsäurechlorid, 3-Methylbenzolsulfonsäurechlorid
OR9007-1G OR9007-25G OR9007-5G
APOSOR9007-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9007-1G APOSOR9007-25G APOSOR9007-5G
m-Toluolsulfonylchlorid 98%
m-Toluolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₇ClO₂S
Molecular Weight: 190.65 g/mol
Siedepunkt: 252…253 °C
Schmelzpunkt: 11,7
Dichte: 1.314 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 107.2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051747
CAS-Nummer: 1899-93-0
UN: 3265
ADR: 8 II