(3-Tolyloxy)essigsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-Methylphenoxy)essigsäure
OR900712-25G
APOSOR900712-25GEA 151 EUR
APOSOR900712-25G
(3-Tolyloxy)essigsäure 98%
(3-Tolyloxy)essigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014358
CAS-Nummer: 1643-15-8