5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Brom-2-thiophensulfonsäurechlorid, 5-Bromthiophen-2-sulfonylchlorid
OR9008-25G OR9008-5G
APOSOR9008-25GEA 39.3 EUR
APOSOR9008-25G APOSOR9008-5G
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid 98%
5-Brom-2-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄H₂BrClO₂S₂
Molecular Weight: 261.55 g/mol
Siedepunkt: 99…102 °C/0.5mmHg
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00084909
CAS-Nummer: 55854-46-1
UN: 3261
ADR: 8 II