2-(Chlormethyl)benzimidazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Chlormethyl)-1H-benzimidazol
OR9012-5G OR9012-25G OR9012-100G OR9012-1G OR9012-10G
APOSOR9012-5GEA 29 EUR
APOSOR9012-5G APOSOR9012-25G APOSOR9012-100G APOSOR9012-1G APOSOR9012-10G
2-(Chlormethyl)benzimidazol 96%
2-(Chloromethyl)benzimidazole
Formel: C₈H₇ClN₂
Molecular Weight: 166,61 g/mol
Schmelzpunkt: 141…148 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005602
CAS-Nummer: 4857-04-9
EINECS: 225-452-8