1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(Phenylmethyl)-3-pyrrolidinemethanol
OR901559-25G OR901559-5G
APOSOR901559-25GEA 401 EUR
APOSOR901559-25G APOSOR901559-5G
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol 97%
1-Benzylpyrrolidin-3-ylmethanol
Formel: C₁₂H₁₇NO
Molecular Weight: 191.28 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038527
CAS-Nummer: 5731-17-9