4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (2-Methyl-1-propenyl)boronic acid Pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methylprop-1-en-1-yl)-1,3,2-dioxaborolane
OR901569-25G
APOSOR901569-25GEA 94.4 EUR
APOSOR901569-25G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane 98%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-methyl-1-propenyl)-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₁₀H₁₉BO₂
Molecular Weight: 182,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09842762
CAS-Nummer: 126689-00-7