6-Methyl-2-chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Methylquinolin-2(1H)-one
OR901618-1G OR901618-5G
APOSOR901618-1GEA 71.2 EUR
APOSOR901618-1G APOSOR901618-5G
6-Methyl-2-chinolinol 98%
6-Methyl-2-chinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,1846 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08236767
CAS-Nummer: 4053-34-3