5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromo-2-(N-methylamino)pyridine, 5-Bromo-2-methylaminopyridine
OR901635-5G
APOSOR901635-5GEA 58 EUR
APOSOR901635-5G
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyridin-2-amine
Formel: C₆H₇BrN₂
Molecular Weight: 187,0400 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08272096
CAS-Nummer: 84539-30-0