8-Methyl-2-chinolinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 8-Methylquinolin-2(1H)-one, 8-Methyl-2(1H)-quinolinone
OR901652-1G OR901652-5G
APOSOR901652-1GEA 49.3 EUR
APOSOR901652-1G APOSOR901652-5G
8-Methyl-2-chinolinol 98%
8-Methyl-2-chinolinol
Formel: C₁₀H₉NO
Molecular Weight: 159,1846 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13195790
CAS-Nummer: 4053-36-5