2-Methyl-2-propanyl-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}methyl)-1-piperidincarboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Boc-4-(tosyloxymethyl)piperidine, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(tosyloxymethyl)piperidine, tert-Butyl 4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-[(p-toluenesulphonyloxy)methyl]piperidine
OR901658-25G
APOSOR901658-25GEA 134 EUR
APOSOR901658-25G
2-Methyl-2-propanyl-4-({[(4-methylphenyl)sulfonyl]oxy}methyl)-1-piperidincarboxylat 97%
tert-Butyl-4-((tosyloxy)methyl)piperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₈H₂₇NO₅S
Molecular Weight: 369,48 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864740
CAS-Nummer: 166815-96-9