2-Chlor-8-methylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901660-5G
APOSOR901660-5GEA 134 EUR
APOSOR901660-5G
2-Chlor-8-methylchinolin 98%
2-Chloro-8-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177,6300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11108682
CAS-Nummer: 4225-85-8