2-Chlor-6-methylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901673-1G OR901673-5G
APOSOR901673-1GEA 43.5 EUR
APOSOR901673-1G APOSOR901673-5G
2-Chlor-6-methylchinolin 98%
2-Chloro-6-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177,6302 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00462389
CAS-Nummer: 4295-11-8