Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR9017-250MG OR9017-1G OR9017-5G
APOSOR9017-250MGEA 21.9 EUR
APOSOR9017-250MG APOSOR9017-1G APOSOR9017-5G
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride 95%
Isoquinoline-5-sulphonyl chloride hydrochloride
Formel: C₉H₇Cl₂NO₂S
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08272853
CAS-Nummer: 105627-79-0
UN: 3261
ADR: 8,III