2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Bromopyridin-4-ol
OR901771-10G
OR901771-1G
OR901771-5G
APOSOR901771-10GEA
255
EUR
APOSOR901771-10G
APOSOR901771-1G
APOSOR901771-5G
2-Bromo-4-hydroxypyridine 96%
2-Bromo-4-hydroxypyridine
Formel:
C₅H₄BrNO Molecular Weight: 174 g/mol Schmelzpunkt: 171 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00234040 CAS-Nummer: 36953-40-9 |