5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901850-1G OR901850-250MG OR901850-5G
APOSOR901850-1GEA 328 EUR
APOSOR901850-1G APOSOR901850-250MG APOSOR901850-5G
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol 98%
5-Chloro-2-methoxypyridin-3-ol
Formel: C₆H₆ClNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18374102
CAS-Nummer: 1261365-86-9