Ethyl-6-chlorpicolinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Ethyl 6-chloropicolinate, Ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
OR901965-25G
APOSOR901965-25GEA
82.8
EUR
APOSOR901965-25G
Ethyl-6-chlorpicolinat 97%
Ethyl-6-chlorpicolinat
Formel:
C₈H₈ClNO₂ Molecular Weight: 185,61 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878438 CAS-Nummer: 21190-89-6 |