5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Bromo-1-methyl-2(1H)-pyridinone
OR901973-5G
APOSOR901973-5GEA
60.9
EUR
APOSOR901973-5G
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one 98%
5-Bromo-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formel:
C₆H₆BrNO Molecular Weight: 188,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09972188 CAS-Nummer: 81971-39-3 |