Methyl-4-hydroxynicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-hydroxynicotinate
OR901986-1G
OR901986-250MG
APOSOR901986-1GEA
173
EUR
APOSOR901986-1G
APOSOR901986-250MG
Methyl-4-hydroxynicotinat 98%
Methyl-4-hydroxynicotinat
Formel:
C₇H₇NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04114270 CAS-Nummer: 67367-24-2 |